Läs mer
Heathrow Scientific Klinisk centrifugering
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200105214 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Färg:
Blå/grå
Lila/grå
Produktkod. 30245479
Brand: Heathrow Scientific 120775
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Kraftfull bänkcentrifugering för klinisk användning i stat laboratorier, medicinska kliniker och kontor, veterinärkontor, sjukhus och utbildning.
Kraftfull bänkcentrifugering för klinisk användning i stat labb, medicinska kliniker och kontor, veterinärkontor, sjukhus och utbildning.
  • Superb funktion
  • Kraftfull, justerbar hastighet (500 till 6 000 RPM ) kan ställas in RPM eller RCF
  • Programmerbar med minne för upp till 8 program
  • Justerbar tid (30 sekunder till 60 minuter eller kontinuerligt)
  • Snabb acceleration och mjuk elektronisk bromsning (retardationstid på< 60 sekunder)
  • Digitalt styrd borstlös motor för exakt hastighetskontroll och inget motorunderhåll krävs
  • Optimal design
  • Lättläst Digital bakgrundsbelyst display
  • Verktygslös rotorborttagning för bekväm lastning och rengöring
  • Genomskinligt lock/visningsventil för att möjliggöra beröringsfri hastighetsverifiering med beröringsfri varvräknare
  • Storlek på bänkskiva - kompakt fotavtryck för användning på arbetsplatsen
  • Inbyggd säkerhet
  • Säkerhetsfunktioner hjälper till att säkerställa att den inte fungerar när locket är öppet, enheten har fastnat eller enheten är ur balans
  • Manuell upplåsning av locket tillåter användare att öppna locket vid strömavbrott och förhindrar förlust av prover
  • Applikationer inkluderar:
  • Klinisk kemi
  • Klinisk mikrobiologi
  • Förberedelser för blodinsamling
  • Blodbank
  • Immunologi
  • Patologi
Specifikationer
Typ Bänktoppcentrifuger
Kapacitet 8 x 15 mL
Max. RCF 4,668 x g
Max. Hastighet 6,000 rpm
Kylt Nej
Mått (L x B x H) Exteriör 36,6 x 29,3 x 14,8 cm (14,4 x 11,5 x 5,8 tum)
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA, RoHS3, WEEE
Garanti 5 år
Wattal 93 W
Nettovikt 4.5 kg (9.93 lb.)
Spänning 100 till 240 V
Färg Blå/grå