Läs mer
Fisherbrand™ Klinisk centrifugering
Produktkod. 30680023 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
8 x 15 ml
Produktkod. Kapacitet
30680023 8 x 15 ml
1 options
Produktkod. 30680023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10814.96 SEK
    7602.68 SEK / Paket med 1
    Save 3212.28 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Kraftfull bänkcentrifugering för klinisk användning i stat laboratorier, medicinska kliniker och kontor, veterinärkontor, sjukhus och Undervisning.
  • Hög hastighet, justerbar hastighet (500 till 6 000 RPM ) kan ställas in RPM eller RCF
  • Programmerbar med minne för upp till 8 program
  • Justerbar tid (30 sekunder till 60 minuter eller kontinuerligt)
  • Snabb acceleration och mjuk elektronisk bromsning (retardationstid på< 60 sekunder)
  • Digitalt styrd borstlös motor för exakt hastighetskontroll och inget motorunderhåll krävs
  • Lättläst digital bakgrundsbelyst display
  • Verktygslös rotorborttagning för bekväm lastning och rengöring
  • Genomskinligt lock/visningsventil för att möjliggöra beröringsfri hastighetsverifiering med beröringsfri varvräknare
  • Storlek på bänkskiva: kompakt fotavtryck för användning på arbetsplatsen
  • Säkerhetsfunktioner hjälper till att säkerställa att den inte fungerar när locket är öppet, enheten har fastnat eller enheten är ur balans
Specifikationer
Inkluderar Klinisk centrifug, 8 röradaptrar, 8-ställs rotor, 24 rördistanser, 1 lågspänning, dubbelisolerad nätadapter med 4 utbytbara pluggar
Kapacitet 8 x 15 ml
Max. RCF 6 319 xg (max RCF beräknat) med typiskt 15 ml rör
Max. Hastighet 6,000 rpm
Kylt Nej
Mått (L x B x H) Exteriör 36.6 x 29.3 x 14.8 cm
Elektriska krav 100-240 VAC, 2,5A, 50/60 Hz
Garanti 5 års garanti
Timer 30 sekunder till 60 minuter eller kontinuerligt
Amperage 2,5 A
Rotor 8-plats rotor
Wattal 150 W
För användning med (applikation) Klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, blodinsamling
Rotor ingår 8-plats rotor
Nettovikt 4.5 kg
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 100/240 VAC
Visningstyp Digital
Temperaturområde (metriskt) 2 °C till 40 °C Drifttemperatur