Läs mer
Sherwood Scientific™ Klinisk Flamfotometer
Produktkod. 12991801
Change view
Typ:
2-kanals klinisk flamfotometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
12991801 2-kanals klinisk flamfotometer Varje
1 options
Produktkod. 12991801 Leverantör Sherwood Scientific™ Leverantörsnummer 47542000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100110.00 SEK
    93396.33 SEK / Paket med 1
    Save 6713.67 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Kliniskt enkel-/dubbelelement visas 240V 50Hz Na med K, Na med Li 390mm x 345mm x 510mm Sherwood Scientific
Specifikationer
Gaser uppmätt Na med K, Na med Li
Typ 2-kanals klinisk flamfotometer