Läs mer
Fisherbrand™ Klinisk labbmatta
Produktkod. 16361648 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 14,9 tum
Produktkod. Mått (L x B)
16361648 12 x 14,9 tum
1 options
Produktkod. 16361648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.90 SEK
    327.00 SEK / Paket med 1
    Save 152.90 SEK
    31% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Clinical Lab Mat underlättar säkert arbetsflödesprocesser med organisation och enkel rengöring, samtidigt som bänkskivorna hålls rena och säkra från fläckar eller spill.
  • Litet utrymme
  • Rymmer de flesta arbetsplatser
  • Hjälper till att underlätta arbetsflödesprocesser, som att snurra blodrör i centrifugarbetsstationer
  • Rasteryta för rörinställning, förhindrar rörelse av små föremål och säkrar föremål som reservoarer, pipettspetslådor, analysplattor, etc.
  • Grided yta gör att rören lätt kan märkas och identifieras
  • Personlig storlek är lätt att transportera och tillåter användare att enkelt skapa och skydda tillfälliga arbetsområden
  • Reversibel
  • Side One: kombinationsrutad och slät yta
  • Sida två: endast slät yta, två färgalternativ tillgängliga
  • Läpp runt kanten rymmer ca. 250 ml vätska
Specifikationer
Produkttyp Klinisk labbmatta
Material Silikon
Absorptionsförmåga Icke-absorberande
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 14,9 tum
Bredd (metrisk) 37.9 cm
Mått (L x B) 12 x 14,9 tum
Stödmaterial Silikon
Färg Blått
Disponibel Återanvändbar
Tjocklek 0,1 tum.
Temperatur (engelska) Max. 392 °F
Temperatur (metrisk) Max 200 °C
Kvantitet 1 st