Läs mer
Thermo Scientific™ CLINIConic Rotor med fast vinkel för Compact och 1,6 L General Purpose X Pro och ST Plus Centrifuger
Produktkod. 10114614 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
30 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10114614 30 x 15 ml Varje
1 options
Produktkod. 10114614 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003623
 Begränsad artikel
I lager
Stöd en rad kapaciteter och applikationer genom att använda Thermo Scientific™ CLINIConic™ Rotor med fast vinkel.
Optimera separationer med snabb acceleration av 30 blodrör eller 15 ml koniska kroppar i en fast vinkelkonfiguration med Thermo Scientific™ CLINIConic™ Rotor med fast vinkel.
Snurra 30 blodrör eller 15 ml koniska rör i en fast vinkelkonfiguration med snabb acceleration för att optimera applikationer.
Beställningsinformation:
Slangadaptrar säljs separat; beställ rotorkropp (75-003-623) och komponenter för att slutföra monteringen. Kontakta din säljare för information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning CLINIConic Rotor med fast vinkel
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 30 x 15 ml
Max. RCF 4,997 x g
Max. Hastighet 5,650 rpm
Radie (metrisk) 140 mm
Max. Rörlängd 131 mm
Max. Diameter på rör 16.5 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Sorvall ST 8, Multifuge X1, Megafuge 16, Megafuge 8, SL 16 och SL 8 Centrifuger
Vinkel 37°