Läs mer
Thermo Scientific™ CLINIConic™ Rotor adaptrar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
10 ml rundbottnad rör
5 ml rundbottnad rör eller blodprovsrör
7 ml rundbottnad rör eller blodprovsrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Införliva Thermo Scientific™ CLINIConic™ Rotoradaptrar med CLINIConic rotor med fast vinkel.
Beställningsinformation:
CLINIConic rotorkropp med fast vinkel (75-003-623) finns tillgänglig separat. Kontakta återförsäljare för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotorrörsadapter |
| Kapacitet | 10 ml rundbottnad rör |