Läs mer
Thermo Scientific™ CLINIConic™ Rotor adaptrar
Produktkod. p-4527813 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
10 ml rundbottnad rör
5 ml rundbottnad rör eller blodprovsrör
7 ml rundbottnad rör eller blodprovsrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10461185
Brand: Thermo Scientific™ 11172595
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Inkludera dessa rotoradaptrar med CLINIConic rotor med fast vinkel.
Införliva Thermo Scientific™ CLINIConic™ Rotoradaptrar med CLINIConic rotor med fast vinkel.
Beställningsinformation:
CLINIConic rotorkropp med fast vinkel (75-003-623) finns tillgänglig separat. Kontakta återförsäljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotorrörsadapter
Typ av rör 5 ml rund botten, blodprovsrör
Kapacitet 5 ml rundbottnad rör eller blodprovsrör