Läs mer
Clinofibrate, MedChemExpress
Produktkod. 16461086
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16461086 200 mg -
16446216 100 mg -
16438417 5 mg -
16421897 50 mg 50mg
16405738 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16461086 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13528
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Clinofibrate (S-8527) is a hypelipidemic agent and a HMG-CoA reductase inhibitor.
Clinofibrate (S-8527) is a hypelipidemic agent and a HMG-CoA reductase inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clinofibrate
CAS 30299-08-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H36O6
Kvantitet 200 mg
Synonym S-8527
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (64.02 mM)
LEDER CCC(OC1=CC=C(C2(C3=CC=C(OC(CC)(C)C(O)=O)C=C3)CCCCC2)C=C1)(C)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 468.58
Formel vikt 468.58
Procent renhet 99.7%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism