Läs mer
Clioquinol, MedChemExpress
Beskrivning
Clioquinol (Iodochlorhydroxyquin) is a topical antifungal agent with anticancer activity. Clioquinol acts as an oral antimicrobial agent for the research of diarrhea and skin infections. Antibiotic.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clioquinol |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 130-26-7 |
| Färg | Brownish Yellow |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H5ClINO |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Iodochlorhydroxyquin |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 53.33 mg/mL (174.57 mM) |
| Visa mer |