Läs mer
Traceable Clip-On enkanals digital timer med kalibrering
Produktkod. 11828671 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Tidsintervall:
100 timmar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tidsintervall Förpackningsstorlek
11828671 100 timmar Varje
1 options
Produktkod. 11828671 Leverantör Traceable Leverantörsnummer 0861032
I lager
Clip-On enkanals digital timer med kalibrering är en kompakt timer som går överallt som fästs på din labbrock eller klippbräda.
  • Inkluderar NIST-spårbart certifikat från vårt A2LA-ackrediterade (1750.01) kalibreringslaboratorium.
  • Timern räknar ner i timmar eller minuter och fungerar även som ett stoppur.
  • Fungerar som en praktisk påminnelse för möten eller uppgifter.
  • Den 1/3-tums fyrsiffriga displayen är lätt att läsa.
  • Har timeout-funktion i både upp- och nedräkning.
  • Väger endast 1/2 uns.
  • Har ett kemikaliebeständigt ABS-fodral och en magnet för fastsättning på metall.
  • Produkterna har ett individuellt numrerat certifikat som tillhandahålls med varje enhet, som garanterar noggrannhet från vårt ISO/IEC 17025:2017(1750.01) kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA.
  • Det indikerar spårbarhet av mätningar till SI-enheterna genom NIST eller andra erkända nationella mätinstitut (NMI) som har undertecknat CIPM Mutual Recognition Agreement.
  • Varje produkt går igenom en intensiv kontrollprocess innan den kan bära det spårbara namnet, vilket sparar både tid och pengar genom att inte behöva kalibrera separat.
Specifikationer
Produkttyp Digital timer
Tidsintervall 100 timmar
Larm 1 min. Pip
Noggrannhet 0.0001%
Upplösning 1 sekund
Visa Digital LCD
Ökar 1 sekund
Antal kanaler 1
Batterityp 1,5 V knappcell
Färg Vitt
Visa mått 12.7 mm H
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38.1 mm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (engelska) Display 0,5 tum
Höjd (metrisk) 50.8 mm
Höjd (metrisk) display 12.7 mm
Vikt (engelska) 1,5 oz.
Vikt (metrisk) 42.5 g
Inkluderar NIST-spårbar kalibreringsrapport tillhandahållen av tillverkaren, magnet, klämma och batteri
För användning med (applikation) Timern räknar ner i timmar eller minuter och fungerar även som ett stoppur
Kvantitet 1 st
Certifikat och efterlevnad NIST-spårbar