Läs mer
Thermo Scientific™ ClipTip™ 384-format pipettspetsar
Beskrivning
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettspetsar i 384-format är utformade för applikationer med 384-formats mikroplattor, i kombination med E1-ClipTip elektroniska pipetter. Pipettspetsarna har en innovativ fästmekanism för snäpp- och tätningsspetsar, vilket säkerställer en lätt kraft med en säker spetsfästning, vilket möjliggör större effektivitet och förtroende i ditt arbete.
- ClipTip pipettspetsarna har ''clips'' som låser spetsarna på plats och bildar en fullständig tätning
- Varje gång ClipTip pipettspetsarna är på, de är förseglade och kommer inte att lossna oavsett appliceringstryck
- ClipTip spetsen är säkert klämd på F1-ClipTip pipettera med en lätt beröring genom att eliminera frustrationen av att slå tips på din pipett
Låg retention
- Varje ClipTip pipettspetsen använder lågretentionsteknologi för att möjliggöra maximal provåtervinning
Beprövad kvalitet
- Certifierad fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxinkontamination
Miljöansvar
- ClipTip omladdningssystem använder återvunna komponenter och 30 % mindre plast
Mångsidigt spetssortiment
- Välj mellan fem storlekar: 20, 50, 200, 300 och 1000μ L
Omedelbar spårbarhet
- Varje spetsinsats har bläckstråle- och volyminformation; den bekväma färgnyckeln gör det enkelt att matcha färgen på F1-ClipTip pipettkolvlock med motsvarande ClipTip insats för pipettspetsställ
Anmärkning:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | ClipTip 384 12,5 Ext, Ofiltrerad, Ej steril, Rack |
| Volym (metrisk) | 12.5μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Längd (engelska) | 1,61 tum |
| Längd (metrisk) | 4.1 cm |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Förlängd längd |
| Förpackning | 10 x 384 spetsar/ställ |
| Visa mer |