Läs mer
Thermo Scientific™ ClipTip™ 384-format pipettspetsar
Beschreibung
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettspetsar i 384-format är utformade för applikationer med 384-formats mikroplattor, i kombination med E1-ClipTip elektroniska pipetter. Pipettspetsarna har en innovativ fästmekanism för snäpp- och tätningsspetsar, vilket säkerställer en lätt kraft med en säker spetsfästning, vilket möjliggör större effektivitet och förtroende i ditt arbete.
- ClipTip pipettspetsarna har ''clips'' som låser spetsarna på plats och bildar en fullständig tätning
- Varje gång ClipTip pipettspetsarna är på, de är förseglade och kommer inte att lossna oavsett appliceringstryck
- ClipTip spetsen är säkert klämd på F1-ClipTip pipettera med en lätt beröring genom att eliminera frustrationen av att slå tips på din pipett
Låg retention
- Varje ClipTip pipettspetsen använder lågretentionsteknologi för att möjliggöra maximal provåtervinning
Beprövad kvalitet
- Certifierad fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxinkontamination
Miljöansvar
- ClipTip omladdningssystem använder återvunna komponenter och 30 % mindre plast
Mångsidigt spetssortiment
- Välj mellan fem storlekar: 20, 50, 200, 300 och 1000μ L
Omedelbar spårbarhet
- Varje spetsinsats har bläckstråle- och volyminformation; den bekväma färgnyckeln gör det enkelt att matcha färgen på F1-ClipTip pipettkolvlock med motsvarande ClipTip insats för pipettspetsställ
Anmärkning:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | ClipTip 384 12,5 Ext, Ofiltrerad, Steril, Rack |
| Volym (metrisk) | 12.5μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Längd (engelska) | 1,61 tum |
| Längd (metrisk) | 4.1 cm |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Förlängd längd |
| Förpackning | 10 x 384 spetsar/ställ |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.