Läs mer
Thermo Scientific™ ClipTip™ Filtrerade pipettspetsar i 384-format
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15942021
Change view
Volym (metrisk):
12.5μ L
30μ l
125μ L
Tipsstil:
Förlängd längd
Standard 384
Förpackningsstorlek:
Paket med 3840
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Tipsstil unitSize
15942021 12.5μ L Förlängd längd Paket med 3840
15226293 12.5μ L Standard 384 Paket med 3840
15256293 30μ l Standard 384 Paket med 3840
15286293 125μ L Standard 384 Paket med 3840
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15942021 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 94420073
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettspetsar i 384-format är utformade för applikationer med 384-formats mikroplattor, i kombination med E1-ClipTip elektroniska pipetter.
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettspetsar i 384-format är utformade för applikationer med 384-formats mikroplattor, i kombination med E1-ClipTip elektroniska pipetter. Pipettspetsarna har en innovativ fästmekanism för snäpp- och tätningsspetsar, vilket säkerställer en lätt kraft med en säker spetsfästning, vilket möjliggör större effektivitet och förtroende i ditt arbete.
Nyckelfunktioner:
  • Alla ClipTip 384-format spetsar har en ''Snap and Seal'' spetsfästemekanism som säkerställer lätt kraft och säker spetsfästning
  • Varje spets har inbyggda små utsprång som snäpper fast på pipettens spetspassningsfläns
  • Idealisk för applikationer med mikroplattor i 384-format
  • Filtrerade spetsar är idealiska för känsliga analyser, såsom PCR, och med kritiska prover för att förhindra korskontaminering
Beprövad kvalitet
  • Certifierad fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxinkontamination
Mångsidigt spetssortiment
  • Volymer i 96 format: 12,5, 20, 50, 200, 300, 1000 och 1250μ L
  • Volymer i 384-format: 12,5, 30 och 125μ L
  • Förlängda längdspetsar tillgängliga för volymerna 12,5 och 300μ L som möjliggör bättre räckvidd med specifika förbrukningsvaror för laboratorier
Omedelbar spårbarhet
  • Varje spetsinsats har bläckstråle- och volyminformation; den bekväma färgnyckeln gör det enkelt att matcha färgkoden på F1-ClipTip och E1-ClipTip pipettera med motsvarande ClipTip insats för pipettspetsställ
Anmärkning:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ClipTip 384 12.5 Ext, Filtrerat, Steril, Rack
Volym (metrisk) 12.5μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Längd (engelska) 1,61 tum
Längd (metrisk) 4.1 cm
Formatera Ställ
Tipsstil Förlängd längd
Förpackning 10 x 384 spetsar/ställ
Färgkod Rosa
För användning med (utrustning) 384-Format Microplate, Thermo Scientific F1-ClipTip
Produktlinje ClipTip
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar