Läs mer
Thermo Scientific™ ClipTip™ Rack för pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13256249
Beskrivning:
ClipTip Tomt ställ
ClipTip Tomt ställ, litet
ClipTip Tomt ställ, medium
ClipTip Tomt ställ, stort
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 8
Produktkod. 13256249
Brand: Thermo Scientific™ 94410219
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utnyttja Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettställ, finns i tre storlekar.
  • Litet ställ: För användning med ClipTip 20 och 50 pipettspetsar
  • Medium Rack: För användning med ClipTip 200 och 300 pipettspetsar
  • Stort ställ: För användning med ClipTip 1000 pipetttips
Beställningsinformation:
Ställen levereras utan spetsar och insatser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ClipTip Tomt ställ, litet
Modell ClipTip Tomt ställ
För användning med (utrustning) Thermo Scientific E1-ClipTip
Produktlinje ClipTip