Läs mer
Thermo Scientific™ ClipTip™ Rack för pipettspetsar
Utnyttja Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettställ, finns i tre storlekar.
Brand: Thermo Scientific™ 94410619
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Utnyttja Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettställ, finns i tre storlekar.
- Litet ställ: För användning med ClipTip 20 och 50 pipettspetsar
- Medium Rack: För användning med ClipTip 200 och 300 pipettspetsar
- Stort ställ: För användning med ClipTip 1000 och 1250 pipettspetsar
- CT300 Ext Rack: För användning med ClipTip 300 Ext pipettspetsar
Beställningsinformation:
Ställen levereras utan spetsar och insatser
Specifikationer
ClipTip Tomt ställ | |
ClipTip Tomt ställ | |
ClipTip 300 Ext pipettspets | |
ClipTip |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 12
Thermo Scientific ClipTip Pipetting System Selection Guide
Filstorlek: 1.8 MB
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ ClipTip™ Rack för pipettspetsar >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering