Läs mer
Thermo Scientific™ ClipTip™ Rack för pipettspetsar
Beskrivning:
ClipTip Tomt ställ
ClipTip Tomt ställ, litet
ClipTip Tomt ställ, medium
ClipTip Tomt ställ, stort
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 8
Beskrivning
Utnyttja Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettställ, finns i tre storlekar.
- Litet ställ: För användning med ClipTip 20 och 50 pipettspetsar
- Medium Rack: För användning med ClipTip 200 och 300 pipettspetsar
- Stort ställ: För användning med ClipTip 1000 pipetttips
Beställningsinformation:
Ställen levereras utan spetsar och insatser
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | ClipTip Tomt ställ, litet |
| Modell | ClipTip Tomt ställ |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific E1-ClipTip |
| Produktlinje | ClipTip |