Läs mer
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipetttips
Produktkod. 13216249
Change view
Volym (metrisk):
12.5μ L
20 μl
50 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1250μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Ladda om däck
Ställ
Tipsstil:
Förlängd längd
Förlängd längd, Låg retention
Förlängd längd, Låg retention
Låg retention
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Formatera Tipsstil Förpackningsstorlek
13216249 20 μl Icke-steril Ställ Låg retention Paket med 960
15296293 12.5μ L Icke-steril Ställ Standard Paket med 960
15206303 12.5μ L Sterila Ställ Standard Paket med 960
15226303 1250μ L Icke-steril Ställ Låg retention -
15236303 1250μ L Sterila Ställ Låg retention Paket med 768
15246303 1250μ L Icke-steril Ladda om däck Låg retention Paket med 768
15256303 1250μ L Sterila Ladda om däck Låg retention Paket med 768
13216269 1000 μl Sterila Ställ Låg retention Paket med 768
13206259 200 μl Icke-steril Ställ Låg retention Paket med 960
13246259 300 μl Icke-steril Ställ Låg retention Paket med 960
13296259 1000 μl Icke-steril Ställ Låg retention Paket med 768
13246249 20 μl Sterila Ladda om däck Låg retention Paket med 960
13296249 50 μl Sterila Ladda om däck Låg retention Paket med 960
13236259 200 μl Sterila Ladda om däck Låg retention Paket med 960
13276259 300 μl Sterila Ladda om däck Låg retention Paket med 960
13226269 1000 μl Sterila Ladda om däck Låg retention Paket med 768
13236249 20 μl Icke-steril Ladda om däck Låg retention Paket med 960
13286249 50 μl Icke-steril Ladda om däck Låg retention Paket med 960
13226259 200 μl Icke-steril Ladda om däck Låg retention Paket med 960
13266259 300 μl Icke-steril Ladda om däck Låg retention Paket med 960
13206269 1000 μl Icke-steril Ladda om däck Låg retention Paket med 768
13226249 20 μl Sterila Ställ Låg retention Paket med 960
13276249 50 μl Sterila Ställ Låg retention Paket med 960
13216259 200 μl Sterila Ställ Låg retention Paket med 960
13256259 300 μl Sterila Ställ Låg retention Paket med 960
15942011 12.5μ L Icke-steril Ställ Förlängd längd Paket med 960
15952011 12.5μ L Sterila Ställ Förlängd längd Paket med 960
15982011 300 μl Icke-steril Ställ Förlängd längd, Låg retention Paket med 768
15992011 300 μl Sterila Ställ Förlängd längd, Låg retention Paket med 768
15902021 300 μl Icke-steril Ladda om däck Förlängd längd, Låg retention Paket med 960
15912021 300 μl Sterila Ladda om däck Förlängd längd, Låg retention Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Product Code. 13216249 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 94410210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    998.00 SEK
    691.01 SEK / Paket med 960
    Save 306.99 SEK
    30% Av
View all promotions
I lager
Add to basket
Edge
Säkerställ en säker försegling för varje prov med dessa pipettspetsar. En unik, innovativ förreglingsteknik säkerställer en fullständig tätning på varje kanal med minimal spetsfäste och utkastningskraft.
Säkerställ en säker försegling för varje prov. Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettspetsar ger en säker försegling för varje prov med en unik och innovativ förreglingsteknik som säkerställer en fullständig tätning på varje kanal med minimal spetsfästning och utstötningskraft. Uppnå nyvunnen självförtroende med vetskapen om att när de väl är fästa låses dina spetsar stadigt på plats och kommer inte att lossna eller falla av oavsett appliceringstryck. Den innovativa designen med tre låsande klämmor säkerställer att spetsen hålls säkert på F1-ClipTip och E1-ClipTip pipetter tills— och bara tills— den släpps.
Nyckelfunktioner:
  • ClipTip pipettspetsarna har ''clips'' som låser spetsarna på plats och bildar en fullständig tätning
  • Varje gång ClipTip pipettspetsarna är på, de är förseglade och kommer inte att lossna oavsett appliceringstryck
  • ClipTip pipettspetsarna är ordentligt klippta på F1-ClipTip och E1-ClipTip pipetter med en lätt beröring som eliminerar frustrationen av att dunkar tips på din pipett
Låg retention
  • Lågretentionsteknologi minimerar vätskeretention och möjliggör maximal provåtervinning. Finns i ClipTip 20-1250 96-format tips.
Beprövad kvalitet
  • Certifierad fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxinkontamination
Miljöansvar
  • ClipTip omladdningssystem använder återvunna komponenter och 30 % mindre plast
Mångsidigt spetssortiment
  • Volymer i 96 format: 12,5, 20, 50, 200, 300, 1000 och 1250 μL
  • Volymer i 384-format: 12,5, 30 och 125 μL
  • Förlängda längdspetsar tillgängliga för volymerna 12,5 och 300μ l möjliggör bättre räckvidd med specifika förbrukningsvaror för labb
Omedelbar spårbarhet
  • Varje spetsinsats har bläckstråle- och volyminformation; den bekväma färgnyckeln gör det enkelt att matcha färgkoden på F1-ClipTip och E1-ClipTip pipettera med motsvarande ClipTip insats för pipettspetsställ
Anmärkning:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
Warranty
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter. Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning ClipTip 20, Ofiltrerad, Osteril, Rack
Volym (metrisk) 20 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 1,8 tum
Längd (metrisk) 4.6cm
Formatera Ställ
Tipsstil Låg retention
Förpackning 10 x 96 spetsar/ställ
Färgkod Rosa
För användning med (utrustning) Thermo Scientific F1-ClipTip
Produktlinje ClipTip
Lämplig för ändamålet PCR-redo