Läs mer
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipetttips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13266249
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volym (metrisk):
12.5μ L
20 μl
50 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1250μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Sterile
Formatera:
Ladda om däck
Rack
Ställ
Tipsstil:
Extended Length, Low Retention
Förlängd längd
Förlängd längd, Låg retention
Låg retention
Standard
Förpackningsstorlek
Paket med 768
Paket med 960
Produktkod. 13266249
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 94410250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ en säker försegling för varje prov med dessa pipettspetsar. En unik, innovativ förreglingsteknik säkerställer en fullständig tätning på varje kanal med minimal spetsfäste och utkastningskraft.
Säkerställ en säker försegling för varje prov. Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettspetsar ger en säker försegling för varje prov med en unik och innovativ förreglingsteknik som säkerställer en fullständig tätning på varje kanal med minimal spetsfästning och utstötningskraft. Uppnå nyvunnen självförtroende med vetskapen om att när de väl är fästa låses dina spetsar stadigt på plats och kommer inte att lossna eller falla av oavsett appliceringstryck. Den innovativa designen med tre låsande klämmor säkerställer att spetsen hålls säkert på F1-ClipTip och E1-ClipTip pipetter tills— och bara tills— den släpps.
μ
Service
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter. Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ClipTip 50, Ofiltrerad, Osteril, Rack
Volym (metrisk) 50 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2,01 tum.
Längd (metrisk) 5.1cm
Formatera Ställ
Tipsstil Låg retention
Förpackning 10 x 96 spetsar/ställ
Färgkod Violett
För användning med (utrustning) Thermo Scientific F1-ClipTip
Produktlinje ClipTip
Lämplig för ändamålet PCR-redo