Läs mer
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipetttips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13296249
Volym (metrisk):
12.5μ L
20 μl
50 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1250μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Ladda om däck
Ställ
Tipsstil:
Förlängd längd
Förlängd längd, Låg retention
Förlängd längd, låg retention, Low Retention
Låg retention
Standard
missing translation for 'unitSize'
Paket med 768
Paket med 960
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 13296249
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 94410258
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Säkerställ en säker försegling för varje prov med dessa pipettspetsar. En unik, innovativ förreglingsteknik säkerställer en fullständig tätning på varje kanal med minimal spetsfäste och utkastningskraft.
Säkerställ en säker försegling för varje prov. Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettspetsar ger en säker försegling för varje prov med en unik och innovativ förreglingsteknik som säkerställer en fullständig tätning på varje kanal med minimal spetsfästning och utstötningskraft. Uppnå nyvunnen självförtroende med vetskapen om att när de väl är fästa låses dina spetsar stadigt på plats och kommer inte att lossna eller falla av oavsett appliceringstryck. Den innovativa designen med tre låsande klämmor säkerställer att spetsen hålls säkert på F1-ClipTip och E1-ClipTip pipetter tills— och bara tills— den släpps.
Nyckelfunktioner:
  • ClipTip pipettspetsarna har ''clips'' som låser spetsarna på plats och bildar en fullständig tätning
  • Varje gång ClipTip pipettspetsarna är på, de är förseglade och kommer inte att lossna oavsett appliceringstryck
  • ClipTip pipettspetsarna är ordentligt klippta på F1-ClipTip och E1-ClipTip pipetter med en lätt beröring som eliminerar frustrationen av att dunkar tips på din pipett
Låg retention
  • Lågretentionsteknologi minimerar vätskeretention och möjliggör maximal provåtervinning. Finns i ClipTip 20-1250 96-format tips.
Beprövad kvalitet
  • Certifierad fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxinkontamination
Miljöansvar
  • ClipTip omladdningssystem använder återvunna komponenter och 30 % mindre plast
Mångsidigt spetssortiment
  • Volymer i 96 format: 12,5, 20, 50, 200, 300, 1000 och 1250 μL
  • Volymer i 384-format: 12,5, 30 och 125 μL
  • Förlängda längdspetsar tillgängliga för volymerna 12,5 och 300μ l möjliggör bättre räckvidd med specifika förbrukningsvaror för labb
Omedelbar spårbarhet
  • Varje spetsinsats har bläckstråle- och volyminformation; den bekväma färgnyckeln gör det enkelt att matcha färgkoden på F1-ClipTip och E1-ClipTip pipettera med motsvarande ClipTip insats för pipettspetsställ
Anmärkning:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
Prestations de service
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter. Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beskrivning ClipTip 50, Ofiltrerad, Steril, Ladda om
Volym (metrisk) 50 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Längd (engelska) 2,01 tum.
Längd (metrisk) 5.1cm
Formatera Ladda om däck
Tipsstil Låg retention
Förpackning 10 x 96 spetsar/insats (återladdningstorn)
Färgkod Violett
För användning med (utrustning) Thermo Scientific F1-ClipTip
Produktlinje ClipTip
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis