Läs mer
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipetttips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15236303
Volym (metrisk):
12.5μ L
20 μl
50 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1250μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Sterile
Formatera:
Ladda om däck
Rack
Ställ
Tipsstil:
Extended Length, Low Retention
Förlängd längd
Förlängd längd, Låg retention
Låg retention
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
Produktkod. 15236303
Brand: Thermo Scientific™ 94410813
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ en säker försegling för varje prov med dessa pipettspetsar. En unik, innovativ förreglingsteknik säkerställer en fullständig tätning på varje kanal med minimal spetsfäste och utkastningskraft.
Säkerställ en säker försegling för varje prov. Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettspetsar ger en säker försegling för varje prov med en unik och innovativ förreglingsteknik som säkerställer en fullständig tätning på varje kanal med minimal spetsfästning och utstötningskraft. Uppnå nyvunnen självförtroende med vetskapen om att när de väl är fästa låses dina spetsar stadigt på plats och kommer inte att lossna eller falla av oavsett appliceringstryck. Den innovativa designen med tre låsande klämmor säkerställer att spetsen hålls säkert på F1-ClipTip och E1-ClipTip pipetter tills— och bara tills— den släpps.
Funktioner
  • ClipTip pipettspetsarna har ''clips'' som låser spetsarna på plats och bildar en fullständig tätning
  • Varje gång ClipTip pipettspetsarna är på, de är förseglade och kommer inte att lossna oavsett appliceringstryck
  • ClipTip spetsen är säkert klämd på F1-ClipTip pipettera med en lätt beröring, vilket eliminerar frustrationen av att slå tips på din pipett
Låg retention
  • Varje ClipTip pipettspetsen använder lågretentionsteknologi för att möjliggöra maximal provåtervinning
Beprövad kvalitet
  • Certifierad fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxinkontamination
Miljöansvar
  • ClipTip omladdningssystem använder återvunna komponenter och 30 % mindre plast
Mångsidigt spetssortiment
  • Välj mellan fem storlekar: 20, 50, 200, 300 och 1000μ L
Omedelbar spårbarhet
  • Varje spetsinsats har bläckstråle- och volyminformation; den bekväma färgnyckeln gör det enkelt att matcha färgen på F1-ClipTip pipettkolvlock med motsvarande ClipTip insats för pipettspetsställ
Anmärkning:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
Garanti
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter. Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ClipTip 1250, Ofiltrerad, Steril, Rack
Volym (metrisk) 1250μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Längd (engelska) 4,06 tum.
Längd (metrisk) 10.3cm
Formatera Ställ
Tipsstil Låg retention
Förpackning 8 x 96 spetsar/ställ
Färgkod Turkos
För användning med (utrustning) Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Produktlinje ClipTip
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar