Läs mer
- Home
- Products
- Pipettprodukter
- Pipetttips
- Pipettspecifika tips
- Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipetttips
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipetttips
Produktkod. 15256303
| Produktkod. | Volym (metrisk) | Sterilitet | Formatera | Tipsstil | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15256303 | 1250μ L | Sterila | Ladda om däck | Låg retention | Paket med 768 |
| 15296293 | 12.5μ L | Icke-steril | Ställ | Standard | Paket med 960 |
| 15206303 | 12.5μ L | Sterila | Ställ | Standard | Paket med 960 |
| 15226303 | 1250μ L | Icke-steril | Ställ | Låg retention | - |
| 15236303 | 1250μ L | Sterila | Ställ | Låg retention | Paket med 768 |
| 15246303 | 1250μ L | Icke-steril | Ladda om däck | Låg retention | Paket med 768 |
| 13216269 | 1000 μl | Sterila | Ställ | Låg retention | Paket med 768 |
| 13216249 | 20 μl | Icke-steril | Ställ | Låg retention | Paket med 960 |
| 13206259 | 200 μl | Icke-steril | Ställ | Låg retention | Paket med 960 |
| 13246259 | 300 μl | Icke-steril | Ställ | Låg retention | Paket med 960 |
| 13296259 | 1000 μl | Icke-steril | Ställ | Låg retention | Paket med 768 |
| 13246249 | 20 μl | Sterila | Ladda om däck | Låg retention | Paket med 960 |
| 13296249 | 50 μl | Sterila | Ladda om däck | Låg retention | Paket med 960 |
| 13236259 | 200 μl | Sterila | Ladda om däck | Låg retention | Paket med 960 |
| 13276259 | 300 μl | Sterila | Ladda om däck | Låg retention | Paket med 960 |
| 13226269 | 1000 μl | Sterila | Ladda om däck | Låg retention | Paket med 768 |
| 13236249 | 20 μl | Icke-steril | Ladda om däck | Låg retention | Paket med 960 |
| 13286249 | 50 μl | Icke-steril | Ladda om däck | Låg retention | Paket med 960 |
| 13226259 | 200 μl | Icke-steril | Ladda om däck | Låg retention | Paket med 960 |
| 13266259 | 300 μl | Icke-steril | Ladda om däck | Låg retention | Paket med 960 |
| 13206269 | 1000 μl | Icke-steril | Ladda om däck | Låg retention | Paket med 768 |
| 13226249 | 20 μl | Sterila | Ställ | Låg retention | Paket med 960 |
| 13276249 | 50 μl | Sterila | Ställ | Låg retention | Paket med 960 |
| 13216259 | 200 μl | Sterila | Ställ | Låg retention | Paket med 960 |
| 13256259 | 300 μl | Sterila | Ställ | Låg retention | Paket med 960 |
| 15942011 | 12.5μ L | Icke-steril | Ställ | Förlängd längd | Paket med 960 |
| 15952011 | 12.5μ L | Sterila | Ställ | Förlängd längd | Paket med 960 |
| 15982011 | 300 μl | Icke-steril | Ställ | Förlängd längd, Låg retention | Paket med 768 |
| 15992011 | 300 μl | Sterila | Ställ | Förlängd längd, låg retention, Low Retention | Paket med 768 |
| 15902021 | 300 μl | Icke-steril | Ladda om däck | Förlängd längd, Låg retention | Paket med 960 |
| 15912021 | 300 μl | Sterila | Ladda om däck | Förlängd längd, Låg retention | Paket med 960 |
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27925" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
Säkerställ en säker försegling för varje prov med dessa pipettspetsar. En unik, innovativ förreglingsteknik säkerställer en fullständig tätning på varje kanal med minimal spetsfäste och utkastningskraft.
Säkerställ en säker försegling för varje prov. Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettspetsar ger en säker försegling för varje prov med en unik och innovativ förreglingsteknik som säkerställer en fullständig tätning på varje kanal med minimal spetsfästning och utstötningskraft. Uppnå nyvunnen självförtroende med vetskapen om att när de väl är fästa låses dina spetsar stadigt på plats och kommer inte att lossna eller falla av oavsett appliceringstryck. Den innovativa designen med tre låsande klämmor säkerställer att spetsen hålls säkert på F1-ClipTip och E1-ClipTip pipetter tills— och bara tills— den släpps.
Funktioner
- ClipTip pipettspetsarna har ''clips'' som låser spetsarna på plats och bildar en fullständig tätning
- Varje gång ClipTip pipettspetsarna är på, de är förseglade och kommer inte att lossna oavsett appliceringstryck
- ClipTip spetsen är säkert klämd på F1-ClipTip pipettera med en lätt beröring, vilket eliminerar frustrationen av att slå tips på din pipett
Låg retention
- Varje ClipTip pipettspetsen använder lågretentionsteknologi för att möjliggöra maximal provåtervinning
Beprövad kvalitet
- Certifierad fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxinkontamination
Miljöansvar
- ClipTip omladdningssystem använder återvunna komponenter och 30 % mindre plast
Mångsidigt spetssortiment
- Välj mellan fem storlekar: 20, 50, 200, 300 och 1000μ L
Omedelbar spårbarhet
- Varje spetsinsats har bläckstråle- och volyminformation; den bekväma färgnyckeln gör det enkelt att matcha färgen på F1-ClipTip pipettkolvlock med motsvarande ClipTip insats för pipettspetsställ
Anmärkning:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
Garanti
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter. Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | ClipTip 1250, Ofiltrerad, Steril, Ladda om |
| Volym (metrisk) | 1250μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Längd (engelska) | 4,06 tum. |
| Längd (metrisk) | 10.3cm |
| Formatera | Ladda om däck |
| Tipsstil | Låg retention |
| Förpackning | 8 x 96 spetsar/inlägg (ladda om insats) |
| Färgkod | Turkos |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip |
| Produktlinje | ClipTip |
| Lämplig för ändamålet | Steril& PCR-klar |
| Visa mer Visa mindre |