Läs mer
Clobazam, Mikromol
Produktkod. 30462242
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30462242 250 mg
1 options
Produktkod. 30462242 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0910.000250
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Clobazam, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clobazam
CAS 22316-47-8
Analyt- eller komponentnamn Clobazam
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H13 Cl N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione, Clobazam, Clobazepam, Frisium, Frizium, H 4723, HR 376, LM 2717, Mystan, NSC 336279, Urbadan, Urbanyl
InChI formel InChI=1S/C16H13ClN2O2/c1-18-13-8-7-11(17)9-14(13)19(16(21)10-15(18)20)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER CN1C(=O)CC(=O)N(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13
IUPAC-namn 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1,5-benzodiazepine-2,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 300.74
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 300.0666 g/mol