Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Klobetasolpropionat
Produktkod. 17261272 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 17261272
Brand: Thermo Scientific Chemicals 466820010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25122-46-7
Molekylformel C25H32ClFO5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kloβsolpropionat
Kvantitet 1 g
Löslighet Löslighet aq. soln.: olöslig.
Smältpunkt 191,0 °C till 195,0 °C
Formel vikt 466.97
InChI-nyckel CBGUOGMQLZIXBE-XGQKBEPLSA-N
LEDER CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl
IUPAC-namn (1R,2S,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-1-(2-chloroacetyl)-9b-fluoro-10-hydroxy-2,9a,11a-trimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl propanoate
Molekylvikt (g/mol) 466.97
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Clobetasol propionate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 21-Chloro-9-fluoro-11.beta.,17-dihydroxy-16.beta.-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-propionate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.