Läs mer
Clobetasol Propionate, Mikromol™
Beskrivning
Clobetasol Propionate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clobetasol Propionate |
| CAS | 25122-46-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Clobetasol Propionate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H32 Cl F O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Clobetasol Propionate, 21-Chloro-21-deoxybetamethasone 17-propionate, CCl 4725, CGP 9555, Clobederm, Clobesol, Clobetasol 17-propionate, Clobetasol propionate, Clobex, Dermoval, Dermovate, Dermoxin, Dermoxinale, GR 2/925, Karison, Olux, Olux-E, Skin Cap, Temovate, (11beta,16beta)-21-Chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-Chloro-9-fluoro-11beta,17-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-propionate, AH 22175X, CCI 4725, CCI18747, CCI6990, Clobetasol-17-propionate, CCI1822, 21-desoxybetamethasone-17-propionate, 16-ene, USP Clobetasol propionate Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| LEDER | CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl |
| IUPAC-namn | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-chloroacetyl)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate |
| Visa mer |