Läs mer
Clobetasol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clobetasol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28ClFO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,24)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-23/h6-7,9,12,15-17,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 410.166 |
| Procent renhet | >95% |