Läs mer
Clobetasone 17-Butyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clobetasone Butyrate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H32ClFO5/c1-5-6-22(32)33-26(21(31)14-27)15(2)11-19-18-8-7-16-12-17(29)9-10-23(16,3)25(18,28)20(30)13-24(19,26)4/h9-10,12,15,18-19H,5-8,11,13-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,23-,24-,25-,26-/m0/s1 |
| Formel vikt | 478.1922 |