Läs mer
Clobetasone 17-Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clobetasone 17-Propionate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-18H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| Formel vikt | 464.1766 |
| Procent renhet | >95% |