Läs mer
Clocinnamox mesylate, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Systemically active, irreversible μ-opioid receptor antagonist (apparent Ki values are 0.7, 1.9 and 5.7 nM for mouse μ, δ and κ receptors respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clocinnamox mesylate |
| CAS | 117332-69-1 |
| Molekylformel | C30H33ClN2O7S |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | clocinnamox mesylate, 14?-p-chlorocinnamoylamino-7,8-dihydro-n-cyclopropylmethylmorphinone mesylate |
| InChI-nyckel | XAXNKAGAUFXFDO-TYMYTQEGSA-N |
| LEDER | CS(=O)(=O)O.C1CC1CN2CCC34C5C(=O)CCC3(C2CC6=C4C(=C(C=C6)O)O5)NC(=O)C=CC7=CC=C(C=C7)Cl |
| IUPAC-namn | (E)-N-[(4S,4aR,7aS,12bS)-3-(cyclopropylmethyl)-9-hydroxy-7-oxo-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a-yl]-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enamide;methanesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 601.111 |
| PubChem CID | 133655490 |
| Visa mer |