missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Clocortolone Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clocortolone Acetate |
| CAS | 4258-85-9 |
| Molekylformel | C24H30ClFO5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 9-Chloro-6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate, SH 818, 9-Chloro-6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate, (6α,11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9-chloro-6-fluoro-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30ClFO5/c1-12-7-15-16-9-18(26)17-8-14(28)5-6-23(17,4)24(16,25)20(30)10-22(15,3)21(12)19(29)11-31-13(2)27/h5-6,8,12,15-16,18,20-21,30H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15+,16+,18+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1 |
| LEDER | [H][C@@]12C[C@H](F)C3=CC(C=C[C@]3(C)[C@@]1(Cl)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@]2(C[C@@H](C)[C@@H]4C(COC(C)=O)=O)[H])=O |
| IUPAC-namn | [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-chloro-6-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-7,8,11,12,14,15,16,17-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.94 |
| Formel vikt | 452.1766 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?