missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Clocortolone Pivalate, Mikromol™
Beskrivning
Clocortolone Pivalate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clocortolone Pivalate |
| CAS | 34097-16-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Clocortolone Pivalate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C27 H36 Cl F O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | CL 68, Clocortolone pivalate, Clocortolone trimethylacetate, Cloderm, Purantix, SH 863, (6alpha,11beta,16alpha)-9-Chloro-21-(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)-6-fluoro-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-6alpha-fluoro-11beta,21-dihydroxy-16alpha-methyl-, 21-pivalate (8CI), 9-Chloro-6alpha-fluoro, 11beta,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-pivalate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H36ClFO5/c1-14-9-16-17-11-19(29)18-10-15(30)7-8-26(18,6)27(17,28)21(32)12-25(16,5)22(14)20(31)13-34-23(33)24(2,3)4/h7-8,10,14,16-17,19,21-22,32H,9,11-13H2,1-6H3/t14-,16+,17+,19+,21+,22-,25+,26+,27+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)COC(=O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-chloro-6-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-7,8,11,12,14,15,16,17-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] 2,2-dimethylpropanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?