Läs mer
Clodinafop Propargyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clodinafop-propargyl ester |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13ClFNO4/c1-3-8-22-17(21)11(2)23-13-4-6-14(7-5-13)24-16-15(19)9-12(18)10-20-16/h1,4-7,9-11H,8H2,2H3/t11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 349.0517 |