Läs mer
Clodronic Acid Disodium Salt Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clodronate Disodium |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH4Cl2O6P2.2Na/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vikt | 287.8499 |