Läs mer
Clodronic Acid, TRC
Produktkod. 30360120
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30360120 1 mg
1 options
Produktkod. 30360120 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5835301MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clodronic Acid
CAS 10596-23-3
Molekylformel C H4 Cl2 O6 P2
Kvantitet 1 mg
Synonym Phosphonic acid, P,P'-(dichloromethylene)bis-, Phosphonic acid, (dichloromethylene)bis- (9CI), Phosphonic acid, (dichloromethylene)di- (8CI), P,P'-(Dichloromethylene)bis[phosphonic acid], (Dichloromethylene)bis[phosphonic acid], Cl 2MDP, Clodrolip, Clodro
InChI formel InChI=1S/CH4Cl2O6P2/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)
LEDER OP(=O)(O)C(Cl)(Cl)P(=O)(O)O
IUPAC-namn [dichloro(phosphono)methyl]phosphonic acid
Molekylvikt (g/mol) 244.892
Formel vikt 243.886