Läs mer
MedChemExpress Clofarabine
Produktkod. 16414147
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16414147 50 mg
1 options
Produktkod. 16414147 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYA0005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
MedChemExpress Clofarabine, a nucleoside analogue for research of cancer, is a potent inhibitor of ribonucleotide reductase (IC50=65 nM) by binding to the allosteric site on the regulatory subunit.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 303.68 g/mol
Produkttyp Reference compound
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Renhet 98.05%
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (164.65 mM)
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 123318-82-1