Läs mer
Clofarabine, Mikromol™
Produktkod. 18043950
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18043950 250 mg
1 options
Produktkod. 18043950 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3521.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Clofarabine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clofarabine
CAS 123318-82-1
Analyt- eller komponentnamn Clofarabine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H11 Cl F N5 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Clofarabine, Clofarex, Clolar, Evoltra, 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-amine, 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)adenine
InChI formel InChI=1S/C10H11ClFN5O3/c11-10-15-7(13)5-8(16-10)17(2-14-5)9-4(12)6(19)3(1-18)20-9/h2-4,6,9,18-19H,1H2,(H2,13,15,16)/t3-,4+,6-,9-/m1/s1
LEDER Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3F
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-5-(6-amino-2-kloropin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymetyl)oxolan-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 303.68
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 303,0534 g/mol