Läs mer
Clofarabine, TRC
Produktkod. 18092940
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18092940 100 mg
17989849 10 mg
18050640 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18092940 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC586890100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123318-82-1
Molekylformel C10 H11 Cl F N5 O3
Molekylvikt (g/mol) 303.68
Synonym 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-amine, 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)adenine, Clofarabine, Clofarex, Clolar, Evoltra
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-5-(6-amino-2-kloropin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymetyl)oxolan-3-ol
LEDER Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clofarabine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11ClFN5O3/c11-10-15-7(13)5-8(16-10)17(2-14-5)9-4(12)6(19)3(1-18)20-9/h2-4,6,9,18-19H,1H2,(H2,13,15,16)/t3-,4+,6-,9-/m1/s1
Formel vikt 303.0534