Learn More
Clofazimine, Mikromol™
Product Code. 17957414
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
Product Code. Quantity Unit Size
17957414 250 mg 250mg
1 options
Product Code. 17957414 Supplier Mikromol Supplier No. MM1988.00
 Restricted Item
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Clofazimine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Clofazimine
CAS 2030-63-9
Analyte or Component Names Clofazimine
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C27 H22 Cl2 N4
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Clofazimine, N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3-[(1-methylethyl)imino]-3,5-dihydrophenazin-2-amine, 2-Phenazinamine, N,5-bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-[(1-methylethyl)imino]-, Phenazine, 3-(p-chloroanilino)-10-(p-chlorophenyl)-2,10-dihydro-2-(isopropylimino)-, 2-(4-Chloroanilino)-3-isopropylimino-5-(4-chlorophenyl)-3,5-dihydrophenazine, 2-p-Chloroanilino-5-p-chlorophenyl-3,5-dihydro-3-isopropyliminophenazine, 3-(p-Chloroanilino)-10-(p-chlorophenyl)-2,10-dihydro-2-(isopropylimino)phenazine, B 663, B 663 (pharmaceutical), Chlofazimine, Clofazimine, G 30320, Hansepran, Lampren, Lamprene, NSC 141046
InChI Formula InChI=1S/C27H22Cl2N4/c1-17(2)30-24-16-27-25(15-23(24)31-20-11-7-18(28)8-12-20)32-22-5-3-4-6-26(22)33(27)21-13-9-19(29)10-14-21/h3-17,31H,1-2H3
SMILES CC(C)N=C1C=C2N(c3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4N=C2C=C1Nc5ccc(Cl)cc5
IUPAC Name N,5-bis(4-chlorophenyl)-3-propan-2-yliminophenazin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 473.4
Quantity 250 mg
Formula Weight 472.1222 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.