Läs mer
Clofedanol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clofedanol Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20ClNO.ClH/c1-19(2)13-12-17(20,14-8-4-3-5-9-14)15-10-6-7-11-16(15)18;/h3-11,20H,12-13H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 325.1 |
| Procent renhet | >95% |