Läs mer
Clofedanol, LoGiCal
Produktkod. 30462155
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30462155 5 mg
1 options
Produktkod. 30462155 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3030.00
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clofedanol
CAS 791-35-5
Analyt- eller komponentnamn Clofedanol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H20 Cl N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Clofedanol, Benzenemethanol, 2-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-α-phenyl-, Benzhydrol, 2-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]- (6CI,7CI,8CI), (±)-Chlophedianol, 1-Phenyl-1-(o-chlorophenyl)-3-dimethylaminopropanol, 1-Phenyl-1-o-chlorophenyl-3-(dimethylamino)-1-propanol, 1-o-Chlorophenyl-1-phenyl-3-dimethylamino-1-propanol, 1-o-Chlorophenyl-3-dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol, 2-Chloro-α-(2-dimethylaminoethyl)benzhydrol, Calmotusin, Chlophedianol, Clofedanol, NSC 113595, Tussistop, α-(Dimethylaminoethyl)-o-chlorobenzhydrol
InChI formel InChI=1S/C17H20ClNO/c1-19(2)13-12-17(20,14-8-4-3-5-9-14)15-10-6-7-11-16(15)18/h3-11,20H,12-13H2,1-2H3
Lösningstyp Neat
LEDER CN(C)CCC(O)(c1ccccc1)c2ccccc2Cl
IUPAC-namn 1-(2-chlorophenyl)-3-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 289.8
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 289.1233 g/mol