Läs mer
Clofenamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clofenamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2O4S2/c7-5-2-1-4(14(8,10)11)3-6(5)15(9,12)13/h1-3H,(H2,8,10,11)(H2,9,12,13) |
| Formel vikt | 269.9536 |