Läs mer
Clofentezine-d8, TRC
Produktkod. 30368367
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30368367 2.5 mg 2.5mg
30354337 10 mg -
30366069 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30368367 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5856162.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2732862-38-1
Molekylformel C14 D8 Cl2 N4
Molekylvikt (g/mol) 311.2
Synonym 3,6-bis(2-chlorophenyl-3,4,5,6-D8)-1,2,4,5-Tetrazine
IUPAC-namn 3,6-bis(2-chloro-3,4,5,6-tetradeuterio-phenyl)-1,2,4,5-tetrazine
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(Cl)c1[2H])c2nnc(nn2)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Clofentezine-d8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H8Cl2N4/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-17-19-14(20-18-13)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Formel vikt 310.0628
Procent renhet >95%