missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Clofentezine, MedChemExpress
Beskrivning
Clofentezine, a growth inhibitor, has sublethal effects on life-table parameters of Tetranychus urticae Koch females.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clofentezine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 74115-24-5 |
| Färg | Pale Purple |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H8Cl2N4 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 15.5 mg/mL (51.13 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | ClC1=CC=CC=C1C2=NN=C(C3=CC=CC=C3Cl)N=N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.15 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?