Läs mer
Clofentezine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clofentezine |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Cl2N4/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-17-19-14(20-18-13)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8H |
| Formel vikt | 302.0126 |