missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Clofentezine, TRC

Produktkod. 30362954
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362954 1 g
30352669 10 g
30355706 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30362954 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5856151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 74115-24-5
Molekylformel C14 H8 Cl2 N4
Molekylvikt (g/mol) 303.15
Synonym 3,6-Bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-Di-2-chlorophenyl-1,2,4,5-tetrazine, Acaristop, Apollo, Apollo (pesticide), Apollo 50W, Apollo SOSC, Bisclofentezin, Bisclofentezine, Clofentezine, ManSiJing, NC 21314
IUPAC-namn 3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine
LEDER Clc1ccccc1c2nnc(nn2)c3ccccc3Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Clofentezine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H8Cl2N4/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-17-19-14(20-18-13)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8H
Formel vikt 302.0126
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.