Läs mer
Klofibrat, 95+%
Beskrivning
Det är ett lipidsänkande medel som används för att kontrollera det höga kolesterol- och triacylglyceridvärdet i blodet. Det ökar lipoproteinets lipasaktivitet för att främja omvandlingen av VLDL till LDL och därmed sänka nivån av VLDL. Det kan också öka nivån av HDL. Klofibrat är en ligandagonist för PPARα (peroxisomeproliferator-aktiverad receptor α), eller en inducer av cytokromerna P450, CYP4A1 och CYP4A3.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Soluble to 100 mM in DMSO.
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents, heat, bases. Store in refrigerator.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clofibrate |
| Densitet | 1.14 |
| Kokpunkt | 154°C to 156°C |
| Flampunkt | 113°C (235°F) |
| Brytningsindex | 1.5 |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN3082 |
| Beilstein | 1913459 |
| Merck Index | 14,2377 |
| Löslighetsinformation | Soluble to 100 mM in DMSO. |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning