Läs mer
Klofibrat, 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11445951 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445951 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11445951 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219034205
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clofibrate
CAS 637-07-0
Färg Färglös
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel C12H15ClO3
MDL-nummer MFCD00000615
Kvantitet 5 g
Synonym clofibrate, ethyl clofibrate, clofibratum, clofibrato, atromid-s, miscleron, atromid, liprin, epib, angiokapsul
InChI-nyckel KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C(C)(C)OC1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-namn etyl-2-(4-klorfenoxi)-2-metylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 242.70
PubChem CID 2796
ChEBI CHEBI:3750
Formel vikt 242.7
Fysisk form Vätska