missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Clofibrate-d4, TRC

Produktkod. 30354404
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30354404 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30354404 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC58691210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Clofibrate-d4
CAS 1189654-03-2
Molekylformel C12 2H4 H11 Cl O3
Kvantitet 10 mg
Synonym Propanoic acid, 2-(4-chlorophenoxy-2,3,5,6-d4)-2-methyl-, ethyl ester (ACI), Clofibric acid-d4, Ethyl 2-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenoxy)-2-methylpropanoate, 2-(4-Chlorophenoxy-2,3,5,6-d4)-2-methylpropanoic acid ethyl ester, Clofibrate-d4, Clofibrate-D4 (4-chlorophenyl-D4), Ethyl Clofibrate-d4 (4-chlorophenyl-d4)
InChI formel InChI=1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3/i5D,6D,7D,8D
LEDER [2H]c1c([2H])c(OC(C)(C)C(=O)OCC)c([2H])c([2H])c1Cl
IUPAC-namn ethyl 2-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenoxy)-2-methylpropanoate
Molekylvikt (g/mol) 246.72
Formel vikt 246.0961
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.