missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Clofibrate-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clofibrate-d4 |
| CAS | 1189654-03-2 |
| Molekylformel | C12 2H4 H11 Cl O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Propanoic acid, 2-(4-chlorophenoxy-2,3,5,6-d4)-2-methyl-, ethyl ester (ACI), Clofibric acid-d4, Ethyl 2-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenoxy)-2-methylpropanoate, 2-(4-Chlorophenoxy-2,3,5,6-d4)-2-methylpropanoic acid ethyl ester, Clofibrate-d4, Clofibrate-D4 (4-chlorophenyl-D4), Ethyl Clofibrate-d4 (4-chlorophenyl-d4) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3/i5D,6D,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(OC(C)(C)C(=O)OCC)c([2H])c([2H])c1Cl |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenoxy)-2-methylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.72 |
| Formel vikt | 246.0961 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?