Läs mer
Clofibrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Clofibrate is an agonist of PPAR, with EC50s of 50 μM, ∼500 μM for murine PPARα and PPARγ, and 55 μM, ∼500 μM for human PPARα and PPARγ, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Clofibrate |
| CAS | 637-07-0 |
| Färg | Colorless |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H15ClO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (412.03 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | CC(C)(OC1=CC=C(Cl)C=C1)C(OCC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.7 |
| Formel vikt | 242.7 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?