Läs mer
Klofibrat, Mikromol™
Produktkod. 17931866
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17931866 250 mg
1 options
Produktkod. 17931866 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1934.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Klofibrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl clofibrate
CAS 637-07-0
Analyt- eller komponentnamn Ethyl clofibrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H15 Cl O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Clofibrate, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionate, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methyl-propanoic acid ethyl ester, Propionic acid, 2-(p-chlorophenoxy)-2-methyl-, ethyl ester (6CI,8CI), 2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid ethyl ester, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid ethyl ester, AY 61123, Abitrate, Amotril, Anparton, Apolan, Arteriosan, Artevil, Ateculon, Ateriosan, Atheropront, Atromid S, Atromidin, Azionyl, Bioscleran, CPIB, Cartagyl, Claripex, Claripex CPIB, Clobren SF, Clofibrat, Clofinit, ECPIB, EPIB, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl 2-(p-chlorophenoxy)-2-methylpropionate, Ethyl 2-(p-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl clofibrate, Ethyl p-chlorophenoxyisobutyrate, Hyclorate, ICI 28257, Lipavil, Lipavlon, Lipomid, Liprinal, Miscleron, Misclerone, NSC 79389, Neo-Atromid, Normet, Normolipol, Recolip, Regelan, Serotinex, Sklerepmexe, Sklero-Tablinene, Sklerolip, Skleromexe, Ticlobran, Xyduril, p-Chlorophenoxyisobutyric acid ethyl ester, Ethyl alpha-(4-chlorophenoxy)-alpha-methylpropionate, Ethyl alpha-(4-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl alpha-(p-chlorophenoxy)-alpha-methylpropionate, Ethyl alpha-(p-chlorophenoxy)isobutyrate
InChI formel InChI=1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3
LEDER CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn etyl 2-(4-klorofenoxi)-2-metylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 242.7
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 242,071 g/mol